Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11409493
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409493
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11409493
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12355.22
Solicitar formato a granel o personalizado
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-serina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como materia prima en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5680-80-8
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.578
Número MDL MFCD00063680
Clave InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hclMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2723730
Nombre IUPAC Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Rotación óptica +5° (c=2 in methanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/07/2022 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Número de lote10160533 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Número de lote5004P15M Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Número de loteH14T018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Número de loteGBFA020080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >