Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de L
Presenta bordes lisos que evitan rasgar y mellar el agar.
Marca: Microspec™ E1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Ideal para el recuento de bacterias.
Specifications
Sí | |
5,5 in | |
Sobre Microseal, Ecopack | |
Poliestireno de alto impacto | |
Fabricación aséptica |
Azul | |
140 mm | |
7500 | |
Espátula |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Microspec™ Espátulas en forma de L > Núm. por caja: 7500
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction