Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
Marca:  Fisherbrand™ HEA8610DFL16
108.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15801668
  • 114.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
  • Se queda plana al abrirse
  • Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
  • La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Nota: Los cuadernos de modelo rayado tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues (solo se imprimen al 30 %). Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.  
Especificaciones
Especificaciones
Cartón/papel
8,5 in
Red
21.8 x 28.1 cm
21.6 cm
Single-use
ordenador portátil
Sí
11 in
Rojo
27.9 cm
Not Autoclavable
100
No estéril
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio > cuadrícula, 200 páginas, negro