Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
79.60€ - 145.00€
Especificaciones
Material | Cartón/papel |
---|---|
Width (English) Page | 8,5 in |
Longitud de página (imperial) | 11 in |
Dimensiones (L x An) | 21,8 x 28,1 cm |
Longitud de página (métrico) | 27.9 cm |
Código de producto | Marca | Con renglones | N.º de páginas | Color de la cubierta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Con renglones | N.º de páginas | Color de la cubierta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15811668
|
Fisherbrand™
HEA8610DFL26 |
Sí | 200 | Rojo |
130.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15801668
|
Fisherbrand™
HEA8610DFL16 |
Sí | 100 | Rojo |
114.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15891658
|
Fisherbrand™
HEA8610DFG26 |
Rejilla | 200 | Rojo |
127.64€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15881658
|
Fisherbrand™
HEA8610DFG16 |
Rejilla | 100 | Rojo |
144.86€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15861658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFL16 |
Sí | 100 | Azul |
79.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15851658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFG26 |
Rejilla | 200 | Azul |
127.64€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15841658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFG16 |
Rejilla | 100 | Azul |
108.39€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15871658
|
Fisherbrand™
HEA8610BFL26 |
Sí | 200 | Azul |
129.78€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15831658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFL26 |
Sí | 200 | Negro |
133.90€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15821658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFL16 |
Sí | 100 | Negro |
121.56€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15811658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFG26 |
Rejilla | 200 | Negro |
127.64€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15801658
|
Fisherbrand™
HEA8610AFG16 |
Rejilla | 100 | Negro |
117.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16216870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFG16 |
cuadriculada | 100 | Verde |
132.48€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16226870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFG26 |
cuadriculada | 200 | Verde |
137.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16236870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFL16 |
Sí | 100 | Verde |
108.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16246870
|
Fisherbrand™
HEA8610CFL26 |
Sí | 200 | Verde |
145.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Páginas de alta calidad, numeradas y libres de ácidos que incluyen espacios para el título, número de proyecto, número de libro, fecha y firma de los testigos
- Abiertos se mantienen planos
- Cada cuaderno incluye los datos del usuario, instrucciones del cuaderno, índice, tabla periódica y tablas de conversión
- Llevan una cinta marcapáginas para que sepa por dónde va rápidamente
- Las tapas de todas las versiones son impermeables y resistentes a productos químicos
Especificaciones
Cartón/papel | |
11 in | |
27.9 cm | |
ordenador portátil |
8,5 in | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio