Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
Marca:  Kartell™ 0123100
21.13 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10456123
  • 22.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Globos de látex para muestreo de gases
Especificaciones
Especificaciones
1.5 L
Látex
1500 cc
150 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases > 150mm (Diám.)