Learn More
Solución de nitrato de plomo, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12960864
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Solución de nitrato de plomo, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960864
1000 mL
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Código de producto. 12960864
Marca: Fisher Chemical VL 028 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 1000 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1019195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberVL 028 1000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead nitrate 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3003100 (VL 028)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH201-Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de nitrato de plomo, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™ >