Learn More
Ácido levulínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10225080
Ácido levulínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225080
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10225080
Marca: Thermo Scientific Acros 125140010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-76-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002796
Clave InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nombre IUPAC ácido 4-oxopentanoico
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levulinic acid
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 245.0°C to 246.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4396 to 1.4426
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Índice Merck 15, 5526
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457755 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number125141000,125140010,125142500,125140050
Número de loteA0462749 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Número de loteA0451233 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Número de loteA0459760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2024 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
Número de loteA0457755 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2023 Catalog Number125140010,125141000,125142500,125140050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Levulinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido levulínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >