Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
GREENER_CHOICE
Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Marca:  Invitrogen™ LMRNA001
88.88 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15321734
  • 103.00€ / 0.10 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El reactivo de transfección de ARNm Lipofectamine™ MessengerMAX proporciona una increíble eficacia de transfección en neuronas y un amplio espectro de células primarias, lo que permite mejorar los resultados de aplicación y realizar investigaciones más relevantes desde el punto de vista biológico. Esto se debe a que nuestra novedosa tecnología de nanopartículas lipídicas está optimizada para ofrecer la mayor cantidad posible de ARNm sin el paso de entrada nuclear que se requiere con el ADN.
Transfecta con éxito más modelos de células predictivas con un reactivo que proporciona:
  • Increíble eficiencia de transfección en neuronas y tipos de células primarias
  • Expresión de proteínas más rápida sin riesgo de integración genómica
  • Hasta una concentración 10 veces más alta con ARNm CRISPR
    Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ ayuda a aumentar la probabilidad de una correcta concentración y recombinación con ARNm con nucleasa CRISPR GeneArt™ a través de una transfección altamente eficiente, maximizando en última instancia la eficiencia de las modificaciones genéticas y simplificando los procesos posteriores.
    Transfecta eficazmente células difíciles de transfeccionar
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ está diseñado para transfeccionar una mayor cantidad de ARNm en neuronas y un amplio espectro de células primarias difíciles de transfeccionar. Esto elimina la necesidad de electroporación o virus, y proporciona una mejora > de 2 veces en la eficacia de la transfección en comparación con otros reactivos a base de lípidos.
    Ventajas del aprovechamiento de la transfección del ARNm
    La transfección del ARNm no requiere captación nuclear, lo que resulta en una expresión de proteína más rápida que la transfección del ADN, ya que la traslación del ARNm ocurre en el citoplasma. Además, el ARNm no tiene riesgo de integración genómica y la eficiencia de la transfección es independiente del ciclo celular.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C).
    Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Transfección basada en lípidos
    Embalaje sostenible
    Reactivos para transfección
    Líneas de células establecidas, células neuronales, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    ARNm
    Transfección
    Lipofectamine™
    0,1 ml
    Temperatura ambiente
    SDS
    Documentos Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote3022009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberLMRNA001_LITL18 PROMO,LMRNA001
    Número de lote2998006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberLMRNA001_LITL18 PROMO,LMRNA001
    Número de lote3024537 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberLMRNA001_LITL18 PROMO,LMRNA001
    Número de lote3052741 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberLMRNA001_LITL18 PROMO,LMRNA001
    Número de lote2455791 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberLMRNA001_LITL18 PROMO,LMRNA001
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
      Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.
      Promo Code: 24071
      Expires2025-06-30
      Days
      89
      Hours
      10
      Minutes
      5
      Seconds
      58
    Título del producto
    Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™ > 0,1 ml