Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief
BIOPHARMA
Ideal for use with low viscocity liquids. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief is essentially a big syringe that pulls the liquid into the sampler. The further the handle is pulled the bigger the sample volume.
Marca:  Sampling Systems™ 8050H-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11955626
  • 129.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
LiquiThief
100 mL
No estéril
21 mm
HDPE
Apto para líquidos, tales como agua y aceites ligeros
500 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote116077 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2024 Catalog Number8050H-500
Número de lote110595 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/11/2023 Catalog Number8050H-500
Número de lote109482 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/06/2023 Catalog Number8050H-500
Número de lote109380 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/05/2023 Catalog Number8050H-500
Número de lote108086 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/04/2023 Catalog Number8050H-500
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief > Capacidad: 100 ml