Learn More
Bolle Safety Masterall Safety Goggles Código de producto.: 15550984
Bolle Safety Masterall Safety Goggles
Código de producto. 15550984
Double lens
Click to view available options
Double lens
Código de producto. 15550984
Marca: Bolle Safety MASTEDEPSI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Double lens and anti-fog technology enable increased protection.
  • Equalizer technology filters and regulates moisture levels in goggles
  • Permanent scratch-resistant platinum coating
  • Sealed PVC frame and neoprene strap
  • For use in offshore and petrochemical environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Anti-fog, Scratch-resistant
Descripción Double lens
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Offshore and petrochemical environments
Frame Type Sealed PVC
Título del producto
Bolle Safety Masterall Safety Goggles >