Learn More
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load II™ L/S™
Monte hasta cuatro cabezales de bomba en una sola unidad. El material de montaje de acero inoxidable Masterflex™ se ha diseñado para su uso con cabezales de bomba Easy-Load™ II L/S™.
Marca: Masterflex™ 77200-01
Descripción
Monte hasta cuatro cabezales de bomba en una sola unidad.El material de montaje de acero inoxidable Masterflex™ se ha diseñado para su uso con cabezales de bomba Easy-Load™ II L/S™.
- Para su uso con cabezales de bomba L/S Easy-Load II.
- Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número máximo de cabezales que puede montar.
- El material de montaje es de acero inoxidable.
Especificaciones
Montaje de un cabezal de bomba Easy-Load II L/S | |
2/pack | |
Acero inoxidable |
Cabezales de bomba Easy-Load II L/S | |
Elementos de montaje |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
25Hours
8Minutes
43Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 92%