Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre
GREENER_CHOICE
Con cierres de pinzas delanteras
15.70€ - 15.90€
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Sexo Hombres
Material Mezcla de polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Tamaño Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15817091
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
19181569
Pequeño 42,5 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15827091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181570
Medio 43,3 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15837091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181571
Grande 44,1 in
15.70€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15847091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181572
XL 44,9 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15857091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181573
XXL 45,7 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15867091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181574
XXXL 46,5 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15877091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181575
4XL 47,2 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15887091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181576
5X-Grande 48,0 in
15.90€
cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15897091
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
19181577
XS 41,7 in
15.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Cierre frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Especificaciones
Especificaciones
General Purpose Lab Coat
Mezcla de polialgodón
A presión
Reusable
3
Hombres
Blanco
Recto
No estéril
En punta estándar