Learn More
Metilsulfóxido, 99,8+ %, para biología molecular, sin ADNasa, ARNasa y proteasa, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10397841
Metilsulfóxido, 99,8+ %, para biología molecular, sin ADNasa, ARNasa y proteasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397841
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10397841
Marca: Thermo Scientific Acros 327182500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
CAS 67-68-5
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido a 20 °C
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 1.1
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CH3)2SO
Número MDL MFCD00002089
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number327182500
Número de loteA0445514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number327182500
Número de loteA0458087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/04/2024 Catalog Number327182500
Número de loteA0451924 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number327182500
Número de loteA0397417 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number327182500
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metilsulfóxido, 99,8+ %, para biología molecular, sin ADNasa, ARNasa y proteasa, Thermo Scientific Chemicals >