Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas de conductividad de sobremesa InLab™
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51344020
539.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10625905
  • 576.40€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se incluyen los cables necesarios para los medidores SevenExcellence o SevenCompact de METTLER TOLEDO
  • Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
  • Sondas de temperatura integradas
  • Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
  • Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en entorno seco
  • Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
  • Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
  • Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
  • Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
  • Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
  • Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
  • 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
4 postes de grafito
Medidores S30 y S70
Sonda de conductividad InLab731
1,20 m
De 0,01 a 1000 mS/cm
InLab™ 731
Mini-DIN
Mediciones de conductividad generales
Sensor de temperatura integrado
47,22 in
Epoxi y grafito
Conductividad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Hasta un 60% descuento
    Promo Code24119
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Sondas de conductividad de sobremesa InLab™ > InLab 731; longitud del cable: 1,2 m