Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y gradillas Microtiter, mate, gradilla robótica
Selle herméticamente los tubos de microtitulación con estas tiras de tapones de polietileno para su uso con gradillas de tubos de titulación de MCT de 1.2 ml.
Marke: Thermo Scientific™ 3498
Beschreibung
Selle herméticamente los tubos de microtitulación para almacenamiento con estas tiras de tapones de polietileno Thermo Scientific™ -- para su uso con gradillas de tubos de titulación de MCT de 1,2 ml. Los tubos de microtitulación de 1,2 ml ofrecen una capacidad de volumen adicional para la dilución de la muestra. Estos tubos están disponibles en un formato preenvasado de 8 x 12.
Tubos y tapones Microtiter
- La tira de tapones de polietileno sella de forma hermética los tubos Microtiter para su almacenamiento
- Se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
- Los tubos Microtiter de 1,2 ml tienen capacidad de volumen adicional para la dilución de muestras y son ideales para pruebas de HTVL-III, RIA, EIA, PCR, control de calidad farmacéutico y almacenamiento en congelador de muestras de bancos de sangre
- Las áreas de escritura mate en cada tubo y una gradilla alfanumérica simplifican la organización e identificación de muestras específicas
- El sistema de tubos Microtiter está disponible en embalaje a granel o con un tamaño estándar SBS
- La gradilla compatible con sistemas robóticos se puede integrar con facilidad en estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizada
La mayor calidad
- Pruebas rigurosas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
Opciones de envasado
- Los tubos y tapones Microtiter están disponibles estériles y sin esterilizar
Spezifikation
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos | |
1.2 ml | |
Polyethylene (Plug) | |
No estéril | |
Microtiter |
Natural | |
1000 tubos/unidad, 10 unidades/caja | |
Thermo Scientific™ | |
Bulk |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.