Learn More
Invitrogen™ Reactivo Amplex™ Red
Una sonda altamente sensible y estable para H2O2
Marca: Invitrogen™ A22177
Descripción
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
- Sustrato fluorogénico ideal para la peroxidasa
- En presencia de peroxidasa de rábano picante (HRP), el reactivo Amplex Red reacciona en una estequiometría de 1:1 con H2o2 para producir resorufina altamente fluorescente
- Dado que el H2o2 se produce en muchas reacciones enzimáticas, el reactivo Amplex Red detecta la actividad de muchas enzimas diferentes (kits de ensayo Amplex Red)
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de actividad enzimática y proteica, inmunoensayos, estrés nitrooxidativo, actividad de oxidasas y peroxidasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, especies reactivas de oxígeno, inmunoensayo listo para usar
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). | |
Hydrogen Peroxidase Assay | |
Red Hydrogen Peroxide | |
Sólido | |
10 x 10mg | |
Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante) | |
Cell Analysis |
Fluorescente | |
Fluorometer, Microplate Reader | |
Amplex Red Reagent | |
Amplex™ | |
Temperatura ambiente | |
Chemical substrate |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2831412 | Certificado de análisis | 01/12/2023 | A22177 |
2500550 | Certificado de análisis | 26/10/2022 | A22177 |
2433867 | Certificado de análisis | 11/01/2022 | A22177 |
2395193 | Certificado de análisis | 21/07/2021 | A22177 |
2140272 | Certificado de análisis | 26/11/2019 | A22177 |