Learn More
Cytiva Mono S PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Utilice columnas de precisión mono Q o S para separaciones de intercambio iónico de alta resolución, sensibles y rápidas de biomoléculas a escala micropreparativa. Mono Q o S PC Cytiva Life Sciences™, columnas preempaquetadas con MonoBeads™ alcanzan la máxima resolución gracias a la eficiencia de partículas pequeñas, perfectamente esféricas monodispersas.
Marca: Cytiva 17-5180-01
Descripción
- Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
- Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
- Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
- Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
- Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
- Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
- Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
- Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
Especificaciones
Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico | |
1.7mL | |
4,6mm | |
3,93 in | |
De 0,05 a 3 ml/min | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3 | |
De 2 a 12 | |
Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso | |
Mono S Ion Exchange Column |
Columna de intercambio de iones Mono S | |
0,18 in | |
Unidad | |
100 mm | |
PEEK | |
40bar | |
10 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza |
Seguridad y manipulación
- gstrap HP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol