missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: R&D Systems AF-466-NA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CXCL10/IP-10/CRG-2 Polyclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Especificaciones
CXCL10/IP-10/CRG-2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
P17515 | |
Cxcl10 | |
E. coli-derived recombinant mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Ile22-Pro98 Accession # P17515 | |
100 μg | |
Primary | |
Detects mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant human CXCL10 is observed. | |
Mouse | |
IgG |
Western Blot, Neutralization, Neutralization | |
LYOPH | |
Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 5-25 ug/mL | |
C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 | |
Goat | |
Affinity Purified | |
RUO | |
3627 | |
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™ > 100μg; Unlabeled
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido