Learn More
n-Octano, 99+%, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10705401
n-Octano, 99+%, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705401
2 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10705401
Marca: Thermo Scientific Acros 129370020
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-65-9
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL MFCD00009556
Clave InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
Nombre IUPAC octano
SMILES CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octane
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7080g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6CH3
Índice de refracción 1.3965 to 1.3985
Cantidad 2 mL
Beilstein 01, 159
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Índice Merck 15, 6838
Gravedad específica 0.708
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Presión de vapor 14mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466592 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Número de loteA0466218 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Número de loteA0464600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Número de loteA0462145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Número de loteA0461571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Octano, 99+%, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >