Learn More
Thermo Scientific™ Desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™: Cuerpo azul con tapa de policarbonato transparente
Visualice fácilmente el contenido con estos desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave con una tapa de PC transparente y un cuerpo robusto y resistente a todos los desecantes sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 5309-0250
106.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
No utilice ácidos concentrados como desecante.
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™, con un cuerpo robusto y alta resistencia a todos los desecantes sólidos. Estos desecadores tienen una tapa de policarbonato transparente. El tamaño pequeño (5315-0150) incluye una placa de aluminio de 140 mm. La placa para el mayor tamaño (5309-0250) se vende por separado.
- La tapa de policarbonato (PC) transparente incluye un borde rebajado que mantendrá la mesa de trabajo libre de grasa al abrirla
- No requieren junta, solo es necesario utilizar grasa
- El desecador grande (n.° de cat. 5310-0250) admite cualquier placa desecante de 230 mm estándar como el n.º de cat. 5312-0230 (se vende por separado)
- Esterilizable en autoclave; la repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la vida del producto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Carga superior | |
30,23 cm (5.6 pulg) | |
1 | |
262 mm | |
13 pulgadas | |
330 mm |
Desecador de PP/PC de 250 mm | |
Polipropileno, policarbonato | |
1 (vendidas por separado) | |
En 10.32 . | |
9.68 pulg | |
246 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1299927 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 5309-0250 |
1414173 | Certificado de conformidad | 18/10/2024 | 5309-0250 |
1410319 | Certificado de conformidad | 16/08/2024 | 5309-0250 |
1397616 | Certificado de conformidad | 07/12/2023 | 5309-0250 |
1380811 | Certificado de conformidad | 01/03/2023 | 5309-0250 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.