Learn More
Thermo Scientific™ Placa desecante de metal-cerámica de 230 mm Nalgene™
GREENER_CHOICE
Garantice una mayor resistencia a los golpes térmicos que la porcelana con esta placa desecadora cerámica metálica irrompible y resistente a la corrosión garantizada.
Marca:  Thermo Scientific™ 5312-0230
95.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10179510
  • 157.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice una mayor resistencia a los golpes térmicos que la porcelana con esta placa desecadora cerámica metálica irrompible y resistente a la corrosión garantizada Thermo Scientific™ Nalgene™ 230 mm.
  • El diámetro de 230 mm se adapta al desecador clásico Nalgene (5311-0250), así como a los desecadores azules Nalgene de 250 mm (5309-0250 y 5310-0250)
  • Cuadrantes numerados para una ubicación sencilla de crisoles y otros recipientes
  • Seis orificios en cada cuadrante y un orificio central de 3 mm para mejorar el flujo de aire y la eficiencia de secado
  • Esterilizable en autoclave
Información para pedidos:
Envasado individual
Se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
230 mm, 9.1 pulg
1
6
Desecador Plate, 230mm
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Placa desecante de metal-cerámica de 230 mm Nalgene™ > Placa desecante, 230 mm