Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo en F de polipropileno de 96 pocillos
Fabricadas con polipropileno para una alta resistencia a los productos químicos habituales y buena estabilidad térmica. Las microplacas de 96 pocillos Greiner Bio-One– son ideales para el almacenamiento de reactivos activos, muestras de pacientes o biomoléculas.–
Marca:  Greiner Bio-One 655209
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10706172
  • 654.40€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad a la producción a través de un sistema de número DE LOTE definido
  • Aplicaciones: - almacenamiento a largo plazo de agentes activos - almacenamiento de muestras de pacientes en diagnóstico - almacenamiento de ADN o ARN, cultivos de stock
  • Dimensiones externas uniformes
  • El espaciado entre pocillos es de 9 mm
  • Codificación de pocillos alfanuméricos Alta resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas (de -196 a +121 °C)
  • Sellable con películas adhesivas y sellador térmico o tapetes
  • Fondo sólido
  • Perfil del pozo: Fondo F/pocillo de chimenea (fondo plano)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Polipropileno
No estéril
Plano
100/caja
Chimenea
Sin tapa
Negro
96
Sin tratar
Almacenamiento a largo plazo de agentes activos
De – 196C a 121 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One Microplacas de fondo en F de polipropileno de 96 pocillos > Color: Negro