Learn More
Nickel Electro™ Tapa de crisol de níquel
Complete un crisol de níquel con una tapa plana que tiene una depresión para el centrado y una extensión en un lado que sirve como mango. La tapa para crisol de níquel Nickel Electro™ se encuentra disponible en una gama de tamaños para adaptarse a las dimensiones del crisol que se utiliza.
Marca: Nickel Electro™ 46
Includes: DiameterMetricOuter
Requires : Autoclavable,dim Material, Especificaciones de tipo de producto
Descripción
- Resistentes a la corrosión
- No debe usarse con ácido nítrico
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto
- Sustitución rentable del platino
Tapa de crisol, níquel, asa
Especificaciones
Níquel | |
Sí | |
Tapa para crisol |
Each | |
30 mm |