Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca con fondo en forma de U tratada con Nunclon™ Sphera™ de 96 pocillos
Descripción
Haga que el trabajo más valioso se convierta en su mejor trabajo. Las microplacas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares. Están disponibles en formatos de una sola placa o varias placas.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
- Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
- Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
- Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
- Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
- Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
- Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Placa de 96 pocillos con fondo en U Nunclon Sphera, caja de 8 unidades |
Material | Poliestireno |
Volumen del pocillo (métrico) | 300 μl |
Tipo | Microplaca |
Cantidad | 8/caja |
N.° por paquete | 1 Microplate |
N.º por caja | 8 Microplates |
Color | Transparente |
Tratamiento de superficie | Tratado con Nunclon Sphera |
Esterilidad | Estériles |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Posters
Application Notes
Brochures
Reference Materials
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
312409 | Certificado de conformidad | 19/02/2025 | 174925 |
312406 | Certificado de conformidad | 17/01/2025 | 174925 |
312403 | Certificado de conformidad | 19/12/2024 | 174925 |
312408 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | 174925 |
312404 | Certificado de análisis | 09/01/2025 | 174925 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
New Offer Ahorre ahora