Learn More
Grant Instruments™ Juego de baño de circulación con refrigeración Optima™
Proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura en el intervalo de - 30 a 100°C. El baño de circulación con refrigeración Optima™ de Grant Instruments™ incluye el baño de circulación de calentamiento TX150 y una unidad de depósito/refrigeración R4, junto con tubos aislados y pinzas para formar un sistema listo para usar.
Marca: Grant Instruments™ LTC4R
8049.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24306" para aplicar la oferta.
Descripción
- Bomba potente para circulación externa, caudal máximo de 18 l/min, presión máxima 310 mbar
- Pantalla TFT QVGA a todo color
- Punto de ajuste, más tres valores de temperatura predefinidos ajustables
- Función de temporizador para la temporización de la reacción, 99 horas, 59 minutos, con alerta sonora y control del calentador
- La función de seguridad de selección de líquidos se ajusta según el intervalo de temperatura o la potencia del calentador
- Pantalla de indicación de fallo
- Relé programable
- Recalibración de usuario de dos puntos de sondas internas y sondas externas (TXPEP, TXSEP)
- Ajuste desactivado para un rendimiento isotérmico óptimo
- Se puede programar para encender y apagar la refrigeración durante un programa de calefacción y refrigeración
- Capacidad de memoria para un programa de hasta 30 segmentos
- Opciones de idioma: inglés, francés, alemán, francés e italiano
- Protección contra líquidos bajos por interruptor de flotador
- Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
- Práctica abrazadera de accesorios disponible para su instalación en recipientes
- Estabilidad: ± 0,1 °C
Especificaciones
El juego incluye baño de circulación calefactado TX150 y unidad de refrigeración/depósito R4. | |
20 L | |
De -30 °C a +100 °C | |
120/230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers