Learn More
Hirschmann™ Dispensador opus™
Garantiza una precisión excelente durante la dispensación en serie. El dispensador Hirschmann Instruments™ opus™ sirve para dispensar con motor directamente desde el frasco del reactivo.
Marca:  Hirschmann™ 9581050
Código de producto. 10033413
  • 3045.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponibles en tres volúmenes diferentes
  • Módulo de pantalla táctil de dispensador con protección UV marrón
  • Control electrónico completo
  • Con sistema de recirculación de reactivos
  • Interfaz serie y USB
Especificaciones
Especificaciones
0,6%
50 ml
230 V
Dispensador Opus
Para dispensación motorizada directamente desde el frasco de reactivo
50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Dispensador opus™ > Capacidad: 50 ml