Learn More
Thermo Scientific™ Sales biliares Oxoid™
Las Sales biliares Oxoid son un extracto estandarizado de bilis de buey utilizado como agente inhibidor selectivo en medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ LP0055J
268.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las Sales biliares Oxoid son un extracto estandarizado de bilis de buey utilizado como agente inhibidor selectivo en medios de cultivo.
Concentración normal de trabajo 0,5 % p/v. Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Sales biliares | |
Polvo | |
Sales biliares | |
250 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- BILE SALTS L55
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4446731-02 | Certificado de análisis | 10/12/2024 | LP0055J |
4464109 | Certificado de análisis | 14/10/2024 | LP0055J |
4392620-02 | Certificado de análisis | 24/05/2024 | LP0055J |
4432497-02 | Certificado de análisis | 03/05/2024 | LP0055J |
4370232-03 | Certificado de análisis | 29/06/2023 | LP0055J |