Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de sangre Columbia (deshidratada)
Cultive microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claras y una buena diferenciación colonial con esta base de agar de sangre de uso general.
Marca: Thermo Scientific™ CM0331T
1049.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24336" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive y aísle microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles con la Base de agar de sangre Columbia (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™ cuando se utiliza con sangre completa desfibrinada (SR0050). La Base de agar de sangre Columbia es un medio base ideal para la preparación de agar de sangre, agar de chocolate y para la preparación de varios medios selectivos e identificativos.
Cultive organismos exigentes con producción rápida de colonias grandes, zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación colonial para un rendimiento total con el Agar de sangre Columbia cuando se utiliza con sangre entera desfibrinada.
Generalmente, el agar sangre suele ser un medio de hidrolizados de caseína o infusión de carne. La ventaja de las primeras radica en la rápida producción de colonias grandes, y de las segundas, en zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación de las colonias. Esta formulación combina las virtudes de ambos para lograr un rendimiento óptimo1.
- Crea colonias grandes de microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente definidas y morfología colonial.
- Sirve como base ideal para los medios que contienen sangre y para formulaciones de medios selectivos en las que se utilizan diferentes combinaciones de agentes antimicrobianos como aditivos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Base de agar sangre Columbia | |
Agar | |
Para medios de 128,0 l |
Polvo | |
5 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6243702 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | CM0331T |
6242183 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | CM0331T |
6224187 | Certificado de análisis | 15/02/2025 | CM0331T |
6217440 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | CM0331T |
6184735 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | CM0331T |
Solo para uso en laboratorio