Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Almacene muestras de manera segura con viales de vidrio con perfil bajo o achaparrado. Los viales de muestras con cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Los tapones de rosca de polipropileno Fisherbrand™ se venden por separado.
71.25€ - 211.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio neutro (tipo IB) |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15364779
|
Fisherbrand™
|
Achaparrado | 28 ml |
75.35€
paquete de 140 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15394779
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 7 ml |
132.00€
paquete de 399 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15304789
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 10,5 mL |
124.00€
paquete de 399 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15354779
|
Fisherbrand™
|
Achaparrado | 14 ml |
71.25€
paquete de 190 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15314789
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 14 ml |
131.00€
paquete de 264 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15324789
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 21 ml |
101.00€
paquete de 231 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15344779
|
Fisherbrand™
|
Achaparrado | 7 ml |
84.16€
paquete de 264 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15374779
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 1,75 ml |
211.00€
paquete de 882 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15384779
|
Fisherbrand™
|
Perfil alto | 3,5 ml |
179.00€
paquete de 666 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
- Opciones de perfil achaparrado y alto con tamaños de cuello estándar
- 1 dram equivale aproximadamente a 3.55 ml (o 0.125 fl. oz.)
- Adecuados para aplicaciones de medios, diagnóstico, almacenamiento, visualización y recogida de muestras
- Los tapones de rosca de polipropileno negro Fisherbrand™ para viales de muestras de vidrio se venden por separado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio neutro (tipo IB) | |
Tapón de rosca |