Learn More
Brand™ Cortador PARAFILM™ M
Proporciona un almacenamiento limpio y cómodo, y permite cortar la película de sellado PARAFILM™ M. El cortador BRAND™ PARAFILM™ M acepta rollos de 50 y 100 mm de anchura.
Marca:  Brand™ 701650
191.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10578491
  • 407.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El práctico cortador Parafilm™ M es muy cómodo para el almacenamiento limpio y para cortar la película de sellado PARAFILM™ M. Apto para rollos de 50 y 100 mm de anchura. Uso fácil: 1. Inserción, 2. Dispensación, 3. Cortador, 4. Toma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cortador de película
Lámina de sellado PARAFILM™ M de 50 mm y 100 mm de ancho
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brand™ Cortador PARAFILM™ M > Para rollos de 50 y 100 mm de anchura