Learn More
uvex Guantes de protección Phynomic FOAM con revestimiento de espuma Aqua-Polymer
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
5
8
9
10
12
Descripción
- Guantes de seguridad de alta destreza diseñados para trabajos mecánicos de precisión
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer resistente a la humedad proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- El revestimiento de la palma altamente transpirable mejora las capacidades de agarre en áreas secas y ligeramente húmedas
- Sensación táctil al montar piezas pequeñas
- Ideal para trabajos de montaje de precisión, inspección, clasificación, procesamiento de alimentos y envasado
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Blanco, Gris |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Spandex, Poliamida |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 9 |
Modelo | Full-hand Mitt |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección Phynomic FOAM con revestimiento de espuma Aqua-Polymer >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido