Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic Pro
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Su estructura ligera actúa como una segunda piel para mejorar la sensibilidad táctil
- El revestimiento de bambú/poliamida/elastano proporciona un alto nivel de comodidad al usuario
- Las fibras naturales ayudan a absorber el vapor de agua
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer repele la suciedad y la humedad
- Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
- Agarre mejorado en aplicaciones secas, húmedas y aceitosas
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Aqua-Polymer Pro |
Color | Azul, Gris |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Bambú, Poliamida, Elastano |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 6 |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de seguridad Phynomic Pro >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido