Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
Marca: Thermo Scientific™ 90305
Descripción
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
La proteasa tripsina Pierce, de grado MS, es una proteasa serina derivada de extractos pancreáticos porcinos. La enzima se trata con TPCK para eliminar la actividad quimiotríptica y metilada para mejorar la estabilidad durante la digestión de proteínas. Esta tripsina modificada de grado de espectrometría de masas se vuelve a purificar, se liofiliza en viales de vidrio y se envasa en cómodos tamaños de llenado de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg y 1 mg.Características destacadas:
Selectividad excepcional: disocia en el lado de carboxilo de la lisina y en los residuos de arginina con una especificidad superior al 95 %.
Alta pureza: sin actividad de quimiotripsina detectable.
Estabilidad mejorada: modificada y liofilizada para reducir la actividad autolítica.
Económica: disponible en tamaños de relleno más grandes que son más rentables.
Recomendada para:
- Digestión en gel de proteínas de geles 1–D o 2–D.
- Digestión tríptica en solución de proteínas
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Pierce™ | |
Products are shipped with ice. | |
Péptido | |
Digestión de proteínas | |
MS |
Proteasa tripsina | |
Tras su recepción, almacenar a -20 °C en un congelador sin escarcha. Los productos se envían con hielo. | |
Muestras de proteínas, lisado celular | |
Espectrometría de masas | |
1 x 100 μg | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Mass Spectrometry Grade Proteases
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trypsin
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK402340 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 90305 |
ZI401078 | Certificado de análisis | 23/10/2024 | 90305 |
ZG398482 | Certificado de análisis | 08/08/2024 | 90305 |
ZD394021 | Certificado de análisis | 08/05/2024 | 90305 |
ZC393632 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 90305 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
60Hours
4Minutes
50Seconds
44New Offer Ahorre hasta un 92%