Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 50 a 1000 ul
GREENER_CHOICE
Fabricadas mediante un método respetuoso con el medio ambiente que solo emplea polipropileno de gran pureza, libre de diHEMDA y oleamidas. Las puntas de pipeta de 50 a 1000 μl tienen paredes delgadas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
Marca:  BRAND™ 732212
40.34 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15134917
  • 58.35€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • No estériles
  • Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
  • Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 50 a 1000 μl
Incolora
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Gradilla
TipBox, cinco cajas de 96 unidades
Polipropileno
No estéril
7 cm
Para pipeteado de rutina de investigación y de laboratorio
Universal
Sí
250, 500, 1000 μl
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0000013219 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Catalog Number732212
Número de lote0000013203 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number732212
Número de lote0000013218 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number732212
Número de lote0000011992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/10/2024 Catalog Number732212
Número de lote0000011751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog Number732212
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
Título del producto
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 50 a 1000 ul > Estándar; incoloro; en gradilla, TipBox, cinco cajas de 96 unidades