Learn More
Heathrow Scientific™ Estación de trabajo de pipetas, transparente
GREENER_CHOICE
Organice las pipetas y puntas en la estación de trabajo de pipetas y conserve las pipetas y las puntas desechables juntas en un práctico soporte.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS234631
136.80 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16340746
  • 144.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La estación de trabajo acrílica es opaca en los laterales con frontal transparente y tapas para facilitar la identificación del contenido
  • Admite hasta cuatro pipetas en la bandeja superior
  • Las bandejas dobles alojan puntas de varios tamaños
  • La tapa de cierre automático proporciona un almacenamiento sin polvo
  • El reborde de gran tamaño permite un fácil acceso cuando se usan guantes
Especificaciones
Especificaciones
Pipette Workstation
Pipetas
Acrílico
9,6 in
6,5 in
9,7 in
Transparente
4
Pipetas
24,4 cm
16,5 cm
24,6 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heathrow Scientific™ Estación de trabajo de pipetas, transparente > N.º de canales: Cuatro