Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Marca: Eppendorf™ 4960800040
9.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Adaptador | |
Polipropileno | |
Rosca de frasco de 25 mm | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor > Para rosca de frasco de 25 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido