Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar.La matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses.
Marca: Applied Biosystems™ A26070
47.85 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: La bolsa contiene 384 muestras del polímero.
Descripción
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar; la matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra. La matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses.
•Uso fácil:Preformulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
•Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): información importante fácil de rastrear, como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
•Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
•Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos.Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID/forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para determinadas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.
Información de órdenes
96 muestras
Especificaciones
96 Samples | |
Identificación humana | |
POP-4™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2410096 | Certificado de análisis | 24/01/2025 | A26070 |
2410095 | Certificado de análisis | 29/10/2024 | A26070 |
2409094 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | A26070 |
2408093 | Certificado de análisis | 29/08/2024 | A26070 |
2406092 | Certificado de análisis | 05/08/2024 | A26070 |