Learn More
Applied Biosystems™ Recipiente de tampón de ánodo (ABC), para 3500/SeqStudio™ Flex
El recipiente del tampón de cátodo (ABC) contiene 1 tampón de procesamiento para apoyar todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos Applied Biosystems serie 3500.
Marca: Applied Biosystems™ 4393927
125.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
- Cada envase incluye cuatro recipientes individuales.
Información de órdenes
4/pack
Especificaciones
Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex | |
4 pack |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411984 | Certificado de análisis | 24/01/2025 | 4393927 |
2411983 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | 4393927 |
2411982 | Certificado de análisis | 16/01/2025 | 4393927 |
2410981 | Certificado de análisis | 08/01/2025 | 4393927 |
2410980 | Certificado de análisis | 06/01/2025 | 4393927 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
45Hours
22Minutes
15Seconds
14 -
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
Days
5Hours
22Minutes
15Seconds
14New Offer Ahorre ahora