Learn More
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | KCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | cloruro potásico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (AT) |
Grado | puriss. |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido