Learn More
Solución estandarizada de hidróxido de potasio, 0,5N en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium hydroxide, 0.5N standardized solution in methanol is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide Standardized Solution |
Color | Incolora |
Número UN | UN3286 |
Concentración | 0.5N in methanol |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Nombre IUPAC | hidróxido de potasio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.11 |
Olor | Like alcohol |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16L507 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | 042735.M4,042735.K2,042735.K7 |
Y18K503 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | 042735.K2,042735.M4,042735.K7 |
U05K500 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 042735.K2,042735.M4,042735.K7 |
S01K502 | Certificado de análisis | 29/07/2024 | 042735.K2,042735.M4,042735.K7 |
Q25K503 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 042735.K2,042735.M4,042735.K7 |
Seguridad y manipulación
- Potassium hydroxide, 0.5N Standardized Solution in methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol, Potassiumhydroxide
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%