Learn More
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15496175
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496175
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 2000 ml
Click to view available options
Descripción:
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 1000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 100 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 2000 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 250 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 25 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 5-10 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 500 ml
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 50 ml
Código de producto. 15496175
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038099.KT
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como tapa de vaso de precipitados o como vidrio de observación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Disponible en una gama de diámetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 2000 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Vaso de precipitados
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals >