Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto Código de producto.: 12579075
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Código de producto. 12579075
50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Código de producto. 12579075
Marca: Pyrex 1015/02M
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ y cumple con ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
  • Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Perfil alto con boquilla
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Altura (métrico) 70 mm
Cantidad 10 paquetes
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Título del producto
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto >