Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo HS de ADNbc 1X Qubit™
Los kits de ensayo de BR y HS de ARNbc Qubit 1X, altamente selectivos para ADNbc sobre ARN, ofrecen formulaciones fáciles de usar para la cuantificación exacta de ADNbc en formatos de ensayo 100 y 500. Los patrones Lambda proporcionan material suficiente para un máximo de 500 muestras.
Marca: Invitrogen™ Q33266
276.68 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Disfrute de una cuantificación exacta y precisa del ADNbc con kits de ensayo 1X Qubit ADNbc HS (alta sensibilidad) y 1X Qubit ADNbc BR (gama amplia). La formulación 1X proporciona una solución de trabajo lista para su uso que permite la cuantificación sencilla de muestras de ADNbc en fluorímetros Qubit. Estos ensayos son altamente selectivos para ADNbc sobre ADNmc, ARN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayo de ADNbc 1X Qubit de ensayo BR, diseñados para su uso con fluorímetros Qubit, son altamente selectivos para ADN bicatenario (ADNc) sobre ADN monocatenario (ADNc), ARN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan una solución de trabajo y patrones de ADN listos para su uso. Para realizar el ensayo, basta con diluir la muestra (cualquier volumen de 1 a 20 µl es aceptable) en la solución de trabajo 1X proporcionada y, a continuación, leer la concentración con un fluorímetro Qubit.Kit de ensayo Qubit 1X dsDNA HS
El kit de ensayo Qubit dsDNA HS (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN sensibles. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 5 pg/µl a 120 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 0,1 a 120 ng.
Kit de ensayo de ADNbc Qubit 1X BR
El kit de ensayo de ADNbc Qubit BR (gama amplia), diseñado para su uso con fluorímetros Qubit 4 o Qubit Flex, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,2 a 4000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 4000 ng.
Notas
• El Qubit 1X dsDNA HS se puede utilizar con los fluorímetros Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4 y Qubit Flex
• Qubit 1X dsDNA BR se ha diseñado para su uso con los fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex
• Utilice tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y tiras de 8 tubos de 200 μl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ADNbc 1X, amplio rango | |
Fluorímetro Qubit 4 y Qubit Flex | |
500 reacciones | |
Qubit | |
Este kit de ensayo se enviará como dos componentes. • La solución de trabajo BR 1X ADNbc Qubit™ se enviará en condiciones ambientales. • Los estándares de BR 1X ADNbc Lambda Qubit se enviarán con hielo húmedo. |
Fluorescencia | |
Menos recursos utilizados, menos residuos | |
De 4 a 4000 ng | |
500 assays |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
13Hours
21Minutes
50Seconds
48New Offer Comprar ahora