Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayos de ADNds Qubit™ de ensayo
Para la detección altamente selectiva de ADNbc sobre ARN, incluso en presencia de contaminantes. Los kits de ensayo de ADNbc de Qubit tienen una precisión de 10 pg/ul a 100 ng/ul y de 100 pg/ul a 1000 ng/ul, respectivamente.
Marca:  Invitrogen™ Q32850
113.24 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10625443
  • 149.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: BR Assay Kit
Requires : Fluorímetro QBIT 1.0 o 2.0 u otros fluorímetros y tubos de 500 μl para PCR de pared fina.
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cuantificación de ADNds, rango amplio
510/527
100 reacciones
Qubit
Temperatura ambiente
Fluorescencia
Fluorímetro Qubit
De 4 a 2000 ng
100 assays
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2989150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/10/2024 Catalog NumberQ32850_LITL18 PROMO,Q32850
Número de lote2935438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/07/2024 Catalog NumberQ32850_LITL18 PROMO,Q32850
Número de lote2892761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog NumberQ32850_LITL18 PROMO,Q32850
Número de lote2856049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/02/2024 Catalog NumberQ32850_LITL18 PROMO,Q32850
Número de lote2806854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2024 Catalog NumberQ32850_LITL18 PROMO,Q32850
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kits de ensayos de ADNds Qubit™ de ensayo > 1 Kit