Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marca: Tenak™ TE24274B
Descripción
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen cajas de cartón blancas estándar con divisores de celdas de 9 × 9
Especificaciones
75 mm (caja) | |
Congeladores verticales | |
3 x 4 |
562 x 140 x 246 mm | |
Cajas (12) | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron