Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, PVC no estéril
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
Marca: Heathrow Scientific™ 120650
Descripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
- El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
- Patente de diseño pendiente
Especificaciones
3,38 oz | |
Ninguno | |
Envasado a granel | |
4,3 x 1,9 x 1,3 pulg | |
No estéril | |
Reactivo | |
3,2 cm | |
4,3 pulg | |
104 °F en funcionamiento | |
600 | |
100 | |
1,9 pulg | |
No | |
Sí |
Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos | |
Transparente | |
100 ml | |
PVC | |
Depósito de reactivos | |
1,3 pulg | |
Depósito | |
10,9 cm | |
40 °C en funcionamiento | |
100 | |
100 ml | |
4,8 cm | |
1 cubeta inferior | |
Cónicos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
601023 | Certificado de calidad | 01/08/2024 | 120650 |
519545 | Certificado de calidad | 29/06/2023 | 120650 |
515976 | Certificado de calidad | 29/06/2023 | 120650 |
519545 | Certificado de conformidad | 09/01/2024 | 120650 |
519545 | Certificado de análisis | 12/04/2023 | 120650 |