Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™
Unidad de filtración al vacío PES con RF diseñada para muestras de 50 ml.
Marca: Sartorius 180E01---------2
207.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Unidades de un solo uso para la filtración estéril o clarificación de volúmenes de muestra de hasta 50 ml
- La membrana asimétrica de polietersulfona proporciona velocidades de flujo rápidas y garantiza un nivel bajo adsorción de proteínas y extraíbles
- Envasados individualmente, estériles y listos para usar
- La unidad incluye un embudo, con cubierta antipolvo, un tubo cónico de 50 ml, con graduación y campo de escritura, un conector de tubo para la conexión de vacío, una tapa de rosca para el almacenamiento de su filtrado
- El diseño del adaptador amarillo que conecta el embudo al tubo cónico garantiza un sellado hermético al vacío
- Los caudales más altos con una membrana asimétrica y un grande superficie
- Sin pérdida de proteína con una unión de proteínas muy baja membrana
- Bajo volumen muerto gracias a un soporte de membrana optimizado
- Reducción del riesgo de contaminación con una unidad completa lista para usar (no se necesita transferencia adicional de líquido para el almacenamiento)
- Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
Especificaciones
Con matraz receptor (RF) | |
Vacuum Filter | |
Polystyrene | |
0,22 μm | |
Sterile | |
Dispositivos de filtración | |
50 mL |
Single-use | |
MultiStation | |
PES | |
50 mL | |
Filtración en vacío | |
150 ml (embudo) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
0Minutes
49Seconds
53