Learn More
Sartorius Pieza de repuesto para soportes de filtro de policarbonato
La pieza de repuesto para soportes de filtración de policarbonato es para su uso con colectores Microsart™ 16510 y 16511.
Marca: Sartorius 6980235
86.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Accesorio de policarbonato
- Para su uso con los colectores Microsart™ 16510, 16511
Especificaciones
Reutilizable | |
Policarbonato, silicona | |
No estéril | |
Junta tórica de silicona | |
2 mm |
Portafiltro | |
PES | |
3 paq. | |
0,08 in | |
14 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31