missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCP3 Monoclonal Antibody (6F9B6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA531916
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MA5-31916 has been tested in indirect ELISA.
This gene encodes an essential structural component of the synaptonemal complex. This complex is involved in synapsis, recombination and segregation of meiotic chromosomes. Mutations in this gene are associated with azoospermia in males and susceptibility to pregnancy loss in females. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Especificaciones
SCP3 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 0.05% sodium azide | |
Q8IZU3 | |
Sycp3 | |
Purified recombinant fragment of human SYCP3 (AA: 27-128) expressed in E. coli. | |
100μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
6F9B6 | |
Unconjugated | |
Sycp3 | |
Cor1; LOC615896 protein; RNASCP3; RPRGL4; Scp3; SCP-3; SPGF4; Sycp3; Synaptonemal complex protein 3; synaptonemal complex protein 3-like | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
50511 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SCP3 Monoclonal Antibody (6F9B6), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido