Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
Marca:  Axygen™ ST-5ML
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12565677
  • 406.59€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 29-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Solo los tubos
Descripción
Descripción
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
  • Marcas de graduación a intervalos de 1,0 ml
  • Área de escritura grande y mate para la identificación de muestras
  • El ajuste seguro entre el tubo y el tapón proporciona un sellado resistente a fugas
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ADN humano
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin tapón
5 ml
Polipropileno
500/Paq.
No estéril
Sin tapón
20000xG
ADNasa, seguro para pirógenos
Transparente
Solo los tubos
Bolsa
Sí
Cónicos
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca > Sin tapón; 5 ml; no